Principaux documents
ENAH38A2DB04
Enamine
methyl 3-(azetidin-3-yloxy)benzoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.69
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(azetidin-3-yloxy)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO3.ClH/c1-14-11(13)8-3-2-4-9(5-8)15-10-6-12-7-10;/h2-5,10,12H,6-7H2,1H3;1H
Clé InChI
HBVDTGWJSMRKOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354412
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354412