Key Documents
ENAH38A2DAA1
Enamine
methyl 3-(2-fluoro-5-methylpyridin-3-yl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.21
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(2-fluoro-5-methylpyridin-3-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H12FNO2/c1-7-5-8(10(11)12-6-7)3-4-9(13)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FSYNFEFMHWKFAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353916
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353916