Principaux documents
ENAH38A2DA97
Enamine
(2,2-difluoro-1-methylcyclohexyl)methyl trifluoromethanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,2-difluoro-1-methylcyclohexyl)methyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C9H13F5O3S/c1-7(4-2-3-5-8(7,10)11)6-17-18(15,16)9(12,13)14/h2-6H2,1H3
Clé InChI
MKDVEAGHQXCWJW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353843
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353843