Principaux documents
ENAH38A2DA5F
Enamine
2-ethynyl-1-methylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.63
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethynyl-1-methylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N.ClH/c1-3-7-5-4-6-8(7)2;/h1,7H,4-6H2,2H3;1H
Clé InChI
ILIQZMJXMSQCAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353345
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353345