Key Documents
ENAH38A2DA23
Enamine
2-tert-butyl-1,3-oxazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(tert-butyl)oxazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H10ClNO3S/c1-7(2,3)6-9-4-5(12-6)13(8,10)11/h4H,1-3H3
Clé InChI
XKUYAKYRSINZJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352808
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352808