Principaux documents
ENAH38A2DA1C
Enamine
2-[1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrrolidin-3-yl]acetic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.64
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12F3NO2.ClH/c9-8(10,11)5-12-2-1-6(4-12)3-7(13)14;/h6H,1-5H2,(H,13,14);1H
Clé InChI
XDJPVMVXONCJRY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762891
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762891