Principaux documents
ENAH38A2D93F
Enamine
5-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO/c1-4-2-5(12)3-11-6(4)7(8,9)10/h2-3,12H,1H3
Clé InChI
OYMANMVJKUJZAW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766651
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766651