Principaux documents
ENAH38A2D8F1
Enamine
5H,6H,7H,8H,9H-pyrido[4,3-c]azepine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6,7,8,9-tetrahydro-5H-pyrido[4,3-c]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.ClH/c1-2-8-6-11-5-3-9(8)7-10-4-1;/h3,5-6,10H,1-2,4,7H2;1H
Clé InChI
YSAZWIMLUQBCAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764691
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764691