Principaux documents
ENAH38A2D89E
Enamine
potassium trifluoro({spiro[2.3]hexan-1-yl})boranuide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.04
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(spiro[2.3]hexan-1-yl)borate
Inchi Code
1S/C6H9BF3.K/c8-7(9,10)5-4-6(5)2-1-3-6;/h5H,1-4H2;/q-1;+1
Clé InChI
DEAOXVIKPNSDRF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764150
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764150