Principaux documents
ENAH38A2D86F
Enamine
spiro[adamantane-2,2'-morpholine] hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.78
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,3S,5r,7r)-spiro[adamantane-2,2'-morpholine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H21NO.ClH/c1-2-15-13(8-14-1)11-4-9-3-10(6-11)7-12(13)5-9;/h9-12,14H,1-8H2;1H
Clé InChI
AJNZKERMWVYOJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763477
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763477