Principaux documents
ENAH38A2D84A
Enamine
3-(phenoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.71
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(phenoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c12-10-6-9(7-10)8-13-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,9-10H,6-8,12H2;1H
Clé InChI
VNOPNXDHCKDGHV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763301
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763301