Principaux documents
ENAH38A2CF7D
Enamine
4-bromo-2-chloropyridine-3-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.95
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-chloropyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2BrCl2NO2S/c6-3-1-2-9-5(7)4(3)12(8,10)11/h1-2H
Clé InChI
ZYABAPSRMBMLGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760141
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760141