Principaux documents
ENAH38A2CF3F
Enamine
5-tert-butyl-1,4-oxazepane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.72
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(tert-butyl)-1,4-oxazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO.ClH/c1-9(2,3)8-4-6-11-7-5-10-8;/h8,10H,4-7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
FXRUSTQXVFIENO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759646
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759646