Principaux documents
ENAH38A2CED1
Enamine
tert-butyl 7,7-dioxo-6-oxa-7lambda6-thia-8-azaspiro[3.5]nonane-8-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.34
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-oxa-7-thia-8-azaspiro[3.5]nonane-8-carboxylate 7,7-dioxide
Inchi Code
1S/C11H19NO5S/c1-10(2,3)17-9(13)12-7-11(5-4-6-11)8-16-18(12,14)15/h4-8H2,1-3H3
Clé InChI
GCTBLTUQDKZYNQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730555
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730555