Documents
ENAH38A2CEAE
Enamine
5-fluoro-1-benzothiophene-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluorobenzo[b]thiophene-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5FOS/c10-8-1-2-9-6(3-4-12-9)7(8)5-11/h1-5H
Clé InChI
BVPOCDHZTMNPTC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758709
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758709