Principaux documents
ENAH38A2CD64
Enamine
6-chloro-5-(difluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.55
Numéro MDL:
Pf
79-81
Iupac Name
6-chloro-5-(difluoromethyl)pyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C6H4ClF2NO/c7-5-3(6(8)9)1-2-4(11)10-5/h1-2,6H,(H,10,11)
Clé InChI
QSYHTAVARZNAMG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743015
Melting Point
79-81
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743015