Principaux documents
ENAH38A2CC43
Enamine
(1s,3s)-3-fluoro-3-(hydroxymethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.13
Numéro MDL:
Iupac Name
(1s,3s)-3-fluoro-3-(hydroxymethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H9FO3/c7-6(3-8)1-4(2-6)5(9)10/h4,8H,1-3H2,(H,9,10)/t4-,6+
Clé InChI
NXHPPDBJWZKDNI-SJEUGXSHSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746918
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746918