Principaux documents
ENAH38A2C05C
Enamine
2-{bicyclo[3.1.0]hexan-6-yl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Poids moléculaire :
208.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(bicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C12H21BO2/c1-11(2)12(3,4)15-13(14-11)10-8-6-5-7-9(8)10/h8-10H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
KNOPKUHEOKRHAB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477536
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477536