Principaux documents
ENAH38A2BEED
Enamine
4-fluoro-3-(methylamino)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
68-69
Iupac Name
4-fluoro-3-(methylamino)phenol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-9-7-4-5(10)2-3-6(7)8/h2-4,9-10H,1H3
Clé InChI
CGLCTUZRODNGES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4268336
Melting Point
68-69
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4268336