Principaux documents
ENAH38A2BE88
Enamine
6-fluoro-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.21
Numéro MDL:
Iupac Name
6-fluoro-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Inchi Code
1S/C11H11FO/c1-11(2)6-10(13)8-5-7(12)3-4-9(8)11/h3-5H,6H2,1-2H3
Clé InChI
PEXCXWVZKWVDRZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3046804
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3046804