Principaux documents
ENAH38A2BE00
Enamine
2-chloro-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinazoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.69
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C15H8ClF3N2/c16-14-20-12-7-2-1-6-11(12)13(21-14)9-4-3-5-10(8-9)15(17,18)19/h1-8H
Clé InChI
BCBNIFLIUIPTKR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702910
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702910