Principaux documents
ENAH38A2BD8D
Enamine
6-methoxy-N-methylpyrazin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-methoxy-N-methylpyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-7-5-3-8-4-6(9-5)10-2/h3-4H,1-2H3,(H,7,9)
Clé InChI
CTDGZTYCKKQAHV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1242742
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1242742