Principaux documents
ENAH38A2BD83
Enamine
4-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.68
Numéro MDL:
Pf
78-79
Iupac Name
4-chloro-6-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H13ClN4/c1-13-2-4-14(5-3-13)9-6-8(10)11-7-12-9/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
KOWHHKHQQJATPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1225310
Melting Point
78-79
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1225310