Principaux documents
ENAH38A2BD09
Enamine
5-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.08
Numéro MDL:
Pf
87-88
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Inchi Code
1S/C6H3F3O3/c7-6(8,9)4-1-3(2-12-4)5(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
ARHMGMAVOGKKMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-349323
Melting Point
87-88
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-349323