Principaux documents
ENAH38A2BC34
Enamine
2-(3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H9NO/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h2H,1,3,5-6H2
Clé InChI
YJXINIPKCIDAAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222261
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222261