Principaux documents
ENAH31552464
Enamine
3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.1
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2.2ClH/c1-5-2-7-4-6(1)8-3-5;;/h5-8H,1-4H2;2*1H
Clé InChI
JKZLAZYXTRDCJO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743449
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743449