Principaux documents
ENAH31552402
Enamine
7-(methylamino)thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-(methylamino)thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2S/c1-9-4-5-7(11-3-2-10-5)14-6(4)8(12)13/h2-3,9H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
WNBDDKULTLGXJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746310
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746310