Principaux documents
ENAH3155237E
Enamine
6-bromo-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.54
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-bromo-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9BrFN.ClH/c10-8-3-6-1-2-12-5-7(6)4-9(8)11;/h3-4,12H,1-2,5H2;1H
Clé InChI
UFXTURKNWKSCAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748309
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748309