Principaux documents
ENAH31552236
Enamine
2-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-1H-pyrrole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Pf
169-170
Iupac Name
methyl 4-[(E)-2-(1H-pyrrol-2-yl)ethenyl]phenyl ether
Inchi Code
1S/C13H13NO/c1-15-13-8-5-11(6-9-13)4-7-12-3-2-10-14-12/h2-10,14H,1H3/b7-4+
Clé InChI
AVQPFZCDRFCTQL-QPJJXVBHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735609
Melting Point
169-170
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735609