Key Documents
ENAH31552223
Enamine
lithium(1+) ion 2-(oxetan-3-yloxy)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.08
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 2-(oxetan-3-yloxy)propanoate
Inchi Code
1S/C6H10O4.Li/c1-4(6(7)8)10-5-2-9-3-5;/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
YAYFIAWAHGOCBF-UHFFFAOYSA-M
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735561
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735561