Principaux documents
ENAH3155215E
Enamine
4-(pyridin-3-yl)cyclopentane-1,2-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(pyridin-3-yl)cyclopentane-1,2-dione
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c12-9-4-8(5-10(9)13)7-2-1-3-11-6-7/h1-3,6,8H,4-5H2
Clé InChI
ZHYSFDVEVTUMIU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739257
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739257