Principaux documents
ENAH31552138
Enamine
1-oxa-7-azaspiro[4.5]dec-3-ene hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.66
Numéro MDL:
Iupac Name
1-oxa-7-azaspiro[4.5]dec-3-ene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO.ClH/c1-3-8(7-9-5-1)4-2-6-10-8;/h2,4,9H,1,3,5-7H2;1H
Clé InChI
BFNNWDGIJFYSTA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739112
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739112