Principaux documents
ENAH315520F4
Enamine
4-(3-fluoropropyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.68
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(3-fluoropropyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16FN.ClH/c9-5-1-2-8-3-6-10-7-4-8;/h8,10H,1-7H2;1H
Clé InChI
VGZSUZGLSXYZRV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738651
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738651