Principaux documents
ENAH315520BD
Enamine
(3-chlorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3-chlorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10ClN.ClH/c6-5-1-4(2-5)3-7;/h4-5H,1-3,7H2;1H
Clé InChI
NSDKOZQBGQFMEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738425
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738425