Principaux documents
ENAH315520B6
Enamine
(5,5-dimethyloxolan-3-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.66
Numéro MDL:
Iupac Name
(5,5-dimethyltetrahydrofuran-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)3-6(4-8)5-9-7;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
QQEBSUMSVAIGMC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738396
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738396