Principaux documents
ENAH315520AF
Enamine
4-fluorobicyclo[2.2.1]heptan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.64
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluorobicyclo[2.2.1]heptan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12FN.ClH/c8-6-1-3-7(9,5-6)4-2-6;/h1-5,9H2;1H
Clé InChI
KVCPBEJFUWSXNH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738366
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738366