Principaux documents
ENAH31552006
Enamine
4-(trifluoromethyl)azepane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.63
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)azepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3N.ClH/c8-7(9,10)6-2-1-4-11-5-3-6;/h6,11H,1-5H2;1H
Clé InChI
AMVJVHZIJISNSQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736657
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736657