Principaux documents
ENAH31551F96
Enamine
3-bromo-1-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.97
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-1-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H2BrF3N2/c5-3-1-2-10(9-3)4(6,7)8/h1-2H
Clé InChI
IVJXBORLXJBYLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734779