Principaux documents
ENAH31551EE2
Enamine
sodium 4-cyclopropyl-1,3-oxazole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.12
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 4-cyclopropyloxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7NO3.Na/c9-7(10)6-8-5(3-11-6)4-1-2-4;/h3-4H,1-2H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
MGQJVYJXZAAVNL-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736843
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736843