Key Documents
ENAH31551DBB
Enamine
7-methylquinolin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Iupac Name
7-methylquinolin-3-amine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-2-3-8-5-9(11)6-12-10(8)4-7/h2-6H,11H2,1H3
Clé InChI
KPPLYASINNJSPZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734451
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734451