Key Documents
ENAH31551C0F
Enamine
1-cyclohexyl-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.31
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclohexyl-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Inchi Code
1S/C14H18N2/c1-11-15-13-9-5-6-10-14(13)16(11)12-7-3-2-4-8-12/h5-6,9-10,12H,2-4,7-8H2,1H3
Clé InChI
JKJSHTJRENPKTG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732357
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732357