Principaux documents
ENAH31551BFB
Enamine
tert-butyl N-{[4-(aminomethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl]methyl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl ((4-(aminomethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-10(2,3)17-9(15)14-7-12-4-11(5-12,6-13)8-16-12/h4-8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
ZDLYYNMDRSVCAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491479
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491479