Principaux documents
ENAH31551BF2
Enamine
tert-butyl (6r,9r)-9-amino-1-oxa-4-azaspiro[5.5]undecane-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.37
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (6r,9r)-9-amino-1-oxa-4-azaspiro[5.5]undecane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-8-9-18-14(10-16)6-4-11(15)5-7-14/h11H,4-10,15H2,1-3H3/t11-,14-
Clé InChI
WGMBNLDUBIKMSC-YEORSEQZSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732049
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732049