Key Documents
ENAH31551BD9
Enamine
1-(4-ethylphenyl)pyrrolidin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-ethylphenyl)-3-pyrrolidinol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-2-10-3-5-11(6-4-10)13-8-7-12(14)9-13/h3-6,12,14H,2,7-9H2,1H3
Clé InChI
AOGRCXUACJYYJZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731854
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731854