Documents
ENAH31551A63
Enamine
tert-butyl N-[1-(oxan-4-yl)-3-oxopropan-2-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.33
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(16)14-11(9-15)8-10-4-6-17-7-5-10/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,14,16)
Clé InChI
XWBNKEIPCHGFMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487074
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487074