Principaux documents
ENAH31551A1B
Enamine
N-[(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)methyl]quinolin-8-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-((1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)methyl)quinolin-8-amine
Inchi Code
1S/C16H13N5/c1-2-9-15-13(7-1)19-20-21(15)11-18-14-8-3-5-12-6-4-10-17-16(12)14/h1-10,18H,11H2
Clé InChI
ZNCWPHCHIHDROU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730241
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730241