Key Documents
ENAH31551A19
Enamine
4-bromo-5-tert-butyl-1,3-oxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.07
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-(tert-butyl)oxazole
Inchi Code
1S/C7H10BrNO/c1-7(2,3)5-6(8)9-4-10-5/h4H,1-3H3
Clé InChI
CUVVDPJMHGGAHW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729982
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729982