Principaux documents
ENAH3155197C
Enamine
1,9-dioxaspiro[5.5]undecan-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,9-dioxaspiro[5.5]undecan-5-amine
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c10-8-2-1-5-12-9(8)3-6-11-7-4-9/h8H,1-7,10H2
Clé InChI
NXLRGDXXDFJRDG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480186
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480186