Principaux documents
ENAH315518BE
Enamine
3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7F3O/c7-6(8,9)5-1-4(2-5)3-10/h3-5H,1-2H2
Clé InChI
AHPTZVMFIUSJTA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3615744