Key Documents
ENAH31551878
Enamine
6-amino-3-bromo-2,4-difluorobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.02
Numéro MDL:
Iupac Name
6-amino-3-bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrF2NO2/c8-5-2(9)1-3(11)4(6(5)10)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
NRGMQZPVJVSLLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3102959
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3102959